Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Perilipin A+B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6765R-A350
BOSSBS-6765R-A350EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6765R-A350
Anti-Perilipin A+B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Perilipin is an intracellular neutral lipid droplet protein that is hormonally regulated. This protein is localized exclusively to the surface of lipid droplets. In response to lypotic stimuli, perilipin is phosphorylated by protein kinase A. Once activated, perilipin has inhibitory affects upon hormone-sensitive lipase (HSL), a protein that mediates the hydrolysis of triacylglycerol, the major form of stored energy in the body. Perilipin expression is limited to adipocytes and steroidogenic cells. There are currently two known isoforms, Perilipin A and B. Both of these proteins are encoded by a single-copy gene and are the result of differential splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Perilipin A+B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité