Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDC6I Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6767R-CY5.5
BOSSBS-6767R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6767R-CY5.5
Anti-PDC6I Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Class E VPS protein involved in concentration and sorting of cargo proteins of the multivesicular body (MVB) for incorporation into intralumenal vesicles (ILVs) that are generated by invagination and scission from the limiting membrane of the endosome. Binds to the phospholipid lysobisphosphatidic acid (LBPA) which is abundant in MVBs internal membranes. The MVB pathway appears to require the sequential function of ESCRT-O, -I,-II and -III complexes. The ESCRT machinery also functions in topologically equivalent membrane fission events, such as the terminal stages of cytokinesis and enveloped virus budding (HIV-1 and other lentiviruses). Appears to be an adapter for a subset of ESCRT-III proteins, such as CHMP4, to function at distinct membranes. Required for completion of cytokinesis. Involved in HIV-1 virus budding. Can replace TSG101 it its role of supporting HIV-1 release; this function implies the interaction with CHMP4B. May play a role in the regulation of both apoptosis and cell proliferation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDC6I
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité