Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PEF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6768R
BOSSBS-6768REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6768R
Anti-PEF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PEF1 (penta-EF hand domain containing 1) is a Ca(2+)-binding protein that belongs to the penta-EF hand family which shares similarities to the apoptosis linked gene ALG-2. PEF1 heterodimerizes with PDCD6/ALG2 and dissociates from PDCD6/ALG2 in the presence of Ca(2+).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PEF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité