Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANP32B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6769R-CY5.5
BOSSBS-6769R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6769R-CY5.5
Anti-ANP32B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Multifunctional protein working as a cell cycle progression factor as well as a cell survival factor. Required for the progression from the G1 to the S phase. Anti-apoptotic protein which functions as a caspase-3 inhibitor. Has no phosphatase 2A (PP2A) inhibitor activity (By similarity). Exhibits histone chaperone properties, stimulating core histones to assemble into a nucleosome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ANP32B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité