Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRGN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6789R
BOSSBS-6789REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6789R
Anti-SRGN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plays a role in formation of mast cell secretory granules and mediates storage of various compounds in secretory vesicles. Required for storage of some proteases in both connective tissue and mucosal mast cells and for storage of granzyme B in T lymphocytes. Plays a role in localizing neutrophil elastase in azurophil granules of neutrophils. Mediates processing of MMP2. Plays a role in cytotoxic cell granule-mediated apoptosis by forming a complex with granzyme B which is delivered to cells by perforin to induce apoptosis. Regulates the secretion of TNF-alpha and may also regulate protease secretion. Inhibits bone mineralization.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SRGN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité