Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-APIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-6792R-A647
BOSSBS-6792R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6792R-A647
Anti-APIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The mammalian homologues of the key cell death gene CED 4 in C. elegans has been identified recently from human and mouse and designated Apaf1 (for apoptosis protease activating factor 1). Apaf1 binds to cytochrome c (Apaf2) and caspase 9 (Apaf3), which leads to caspase 9 activation. Activated caspase 9 in turn cleaves and activates caspase 3 that is one of the key proteases, being responsible for the proteolytic cleavage of many key proteins in apoptosis. A new Apaf1 Interacting Protein (APIP) also known as CG129 and MMRP19, has been identified as a negative regulator of ischemic injury. APIP competes with Caspase 9 binding site of Apaf1. APIP is predicted to code for a 204 amino acid. An isoform of APIP, APIP2 encodes a 242 amino acid protein, which is an alternative splicing variant differing in its N terminus from APIP. APIP transcript is ubiquitously expressed in most adult tissue with high expression in skeletal muscle, heart, and kidney.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: APIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité