Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6796R
BOSSBS-6796REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6796R
Anti-CIDEC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CIDEC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité