Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAPN12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6798R
BOSSBS-6798REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6798R
Anti-CAPN12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Calpains are a family of cytosolic calcium activated cysteine proteases involved in a variety of cellular processes including apoptosis, cell division, modulation of integrin and cytoskeletal interactions, and synaptic plasticity. Calpain 12 was first described in the mouse, most strongly in the skin, and maps to mouse chromosome 7. Isoforms differ in the carboxyterminal ends, ending with aberrant domain III and lacking domain IV. Domains in the large subunit include the amino terminal domain I, the proteinase domain II, domain III, and the EF hand domain IV, making Calpain 12 most similar to calpains 1 and 2.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CAPN12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité