Anti-CAB39L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6802R-CY5
BOSSBS-6802R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6802R-CY5
Anti-CAB39L Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
CAB39L
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CAB39L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité