Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTAG1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6806R-CY5
BOSSBS-6806R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6806R-CY5
Anti-CTAG1B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Expressed in testis and ovary and in a wide variety of cancers. Detected in uterine myometrium. Expressed from 18 weeks until birth in human fetal testis. In the adult testis, is strongly expressed in spermatogonia and in primary spermatocytes, but not in post-meiotic cells or in testicular somatic cells (at protein level).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CTAG1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité