Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTAGE5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6808R
BOSSBS-6808REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6808R
Anti-CTAGE5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cutaneous T cell lymphomas (CTCL) represent a group of malignancies that originate from CD4-T lymphocytes and manifest on the skin. CTCL is a general term for several neoplasms including mycosis fungoides, T cell leukemia/ lymphoma and pagetoid reticulosis, all of which are very difficult to treat in the advanced stages. CTAGE2 (cutaneous T cell lymphoma associated-antigen 2) is a member of the cancer/testis antigen family of proteins (CTAGE) that, under normal conditions, are found primarily in the testis with little or no expression in other parts of the body. Another member of the CTAG family, namely CTAGE5 (also known as MEA11, MEA6, MGEA11 or MGEA6), is a tumor associated antigen that is found in tumors of various origins, including cutaneous T cell lymphomas. Both CTAGE2 and CTAGE5 are expressed as multiple isoforms due to alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: CTAGE5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité