Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6811R-A350
BOSSBS-6811R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6811R-A350
Anti-MUM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Involved in the DNA damage response pathway by contributing to the maintenance of chromatin architecture. Recruited to the vicinity of DNA breaks by TP53BP1 and plays an accessory role to facilitate damage-induced chromatin changes and promoting chromatin relaxation. Required for efficient DNA repair and cell survival following DNA damage.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MUM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité