Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FMNL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6812R
BOSSBS-6812REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6812R
Anti-FMNL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FMNL1 (Formin-like protein 1) gene encodes a formin-related protein. Formin-related proteins have been implicated in morphogenesis, cyokinesis, and cell polarity. An alternative splice variant has been described but the full length sequence has not yet been determined. FMNL1 possibly has a role in the control of cell motility and survival of macrophages.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FMNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité