Anti-MAGEA11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Fournisseur: Bioss
BS-6817R-A647
BOSSBS-6817R-A647EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6817R-A647
Anti-MAGEA11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Acts as androgen receptor coregulator that increases androgen receptor activity by modulating the receptors interdomain interaction. May play a role in embryonal development and tumor transformation or aspects of tumor progression.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MAGEA11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité