Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-6818R-HRP
BOSSBS-6818R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6818R-HRP
Anti-MAGEA12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Not known, though may play a role in tumor transformation or aspects of tumor progression.Tissue specificity: Expressed in many tumors of several types, such as melanoma, head and neck squamous cell carcinoma, lung carcinoma and breast carcinoma, but not in normal tissues except for testes.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: MAGEA12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité