Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6822R-FITC
BOSSBS-6822R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-6822R-FITC
Anti-MAGEB2 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
This gene is a member of the MAGEB gene family. The members of this family have their entire coding sequences located in the last exon, and the encoded proteins show 50 to 68% sequence identity to each other. The promoters and first exons of the MAGEB genes show considerable variability, suggesting that the existence of this gene family enables the same function to be expressed under different transcriptional controls. This gene is localized in the DSS (dosage-sensitive sex reversal) critical region. It is expressed in testis and placenta, and in a significant fraction of tumors of various histological types. The MAGEB genes are clustered on chromosome Xp22-p21. [provided by RefSeq, Jul 2008].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAGEB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité