Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGEL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6828R-A488
BOSSBS-6828R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6828R-A488
Anti-MAGEL2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Melanoma-associated antigen (MAGE) are completely silent in normal tissues, with the exception of male germ cells, and, for some of them, placenta. These antigens ought to be strictly tumor specific, expressed in tumor cells of various histological types. Because of their specific expression on tumor cells, these antigens are of particular interest for antitumor immunotherapy. Genes of the MAGE family direct the expression of tumor antigens that are recognized on a human melanoma by autologous cytolytic T lymphocytes. Though the function of MAGE is unknown, may play a role in embryonal development and tumor transformation or aspects of tumor progression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAGEL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité