Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDCD6 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6833R
BOSSBS-6833REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6833R
Anti-PDCD6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene encodes a calcium-binding protein belonging to the penta-EF-hand protein family. Calcium binding is important for homodimerization and for conformational changes required for binding to other protein partners. This gene product participates in T cell receptor-, Fas-, and glucocorticoid-induced programmed cell death. In mice deficient for this gene product, however, apoptosis was not blocked suggesting this gene product is functionally redundant. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is also located on the short arm of chromosome 5. [provided by RefSeq, May 2012].

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PDCD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité