Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL4I1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6841R-A350
BOSSBS-6841R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6841R-A350
Anti-IL4I1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
This gene encodes a protein with limited similarity to L-amino acid oxidase which contains the conserved amino acids thought to be involved in catalysis and binding of flavin adenine dinucleotide (FAD) cofactor. The expression of this gene can be induced by interleukin 4 in B cells, however, expression of transcripts containing the first two exons of the upstream gene is found in other cell types. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Apr 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IL4I1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité