Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGED1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6843R
BOSSBS-6843REA 1090 EUR InStock
BOSSBS-6843R
Anti-MAGED1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Involved in the apoptotic response after nerve growth factor (NGF) binding in neuronal cells. Binds p75NTR and antagonizes its association with TrkA, inhibits cell cycle progression, and facilitates p75NTR-mediated apoptosis. May act as a regulator of the function of DLX family members. May regulate p53 transcriptional activity and inhibit cell proliferation. Enhances p53 phosphorylation and accumulation.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: MAGED1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité