Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fascin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6848R-A750
BOSSBS-6848R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-6848R-A750
Anti-Fascin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Fascin is a highly conserved actin-bundling protein. Fascin, encoded by the human homolog for sn (hsn) gene, has been localised to microspikes and stress fibers of cultured cells where it is thought to be involved in the formation of microfilament bundles. It is expressed predominantly in dendritic cells. Lymphoid cells, myeloid cells and plasma cells are negative. However, Reed Sternberg cells in Hodgkin?s lymphoma are positive for fascin staining. Epstein-Barr virus may induce expression of fascin in B cells.

Type: Primary
Antigen: Fascin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-493/493
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité