Anti-TPST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6850R-A680
BOSSBS-6850R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6850R-A680
Anti-TPST1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Catalyzes the O-sulfation of tyrosine residues within acidic motifs of polypeptides.
Type: Primary
Antigen: TPST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 165-260/370
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité