Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NLRP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6855R-A350
BOSSBS-6855R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6855R-A350
Anti-NLRP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
May be involved in inflammation and recognition of cytosolic pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) not intercepted by membrane-bound receptors. Acts as a negative regulator of the type I interferon signaling pathway by serving as an adapter to promote DTX4-mediated ubiquitination of activated TBK1, and its subsequent degradation. Suppresses NF-kappaB induction by the cytokines TNFA and IL1B, suggesting that it operates at a point of convergence in these two cytokine signaling pathways.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NLRP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité