Anti-IFNA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-6871R-A350
BOSSBS-6871R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6871R-A350
Anti-IFNA6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Produced by macrophages, IFN alpha have mainly antiviral activities.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: IFNA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité