Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-6874R-CY5.5
BOSSBS-6874R-CY5.5EA 890 EUR InStock
BOSSBS-6874R-CY5.5
Anti-CAT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Occurs in almost all aerobically respiring organisms and serves to protect cells from the toxic effects of hydrogen peroxide. Promotes growth of cells including T-cells, B-cells, myeloid leukemia cells, melanoma cells, mastocytoma cells and normal and transformed fibroblast cells.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité