Anti-SCN3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-6881R-A555
BOSSBS-6881R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6881R-A555
Anti-SCN3B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
SCN3B is one member of the sodium channel beta subunits of voltage-gated sodium channels, which are responsible for the generation and propagation of action potentials in neurons and muscle. SCN3B influences the inactivation kinetics of the sodium channel.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SCN3B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité