Anti-WDR61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6886R
BOSSBS-6886REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6886R
Anti-WDR61 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WDR61 is a subunit of the human PAF and SKI complexes, which function in transcriptional regulation and are involved in events downstream of RNA synthesis, such as RNA surveillance (Zhu et al., 2005 [PubMed 16024656]).[supplied by OMIM, Mar 2008].
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: WDR61
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité