Anti-KLLN Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-6893R
BOSSBS-6893REA 691 EUR InStock
BOSSBS-6893R
Anti-KLLN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DNA-binding protein involved in S phase checkpoint control-coupled apoptosis by mediating p53/TP53-induced apoptosis. Has the ability to inhibit DNA synthesis and S phase arrest coupled to apoptosis. Has affinity to both double- and single-stranded DNA.
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: KLLN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité