Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HAUS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6908R-CY5
BOSSBS-6908R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6908R-CY5
Anti-HAUS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
HAUS1 is 1 of 8 subunits of the 390-kD human augmin complex, or HAUS complex. The augmin complex was first identified in Drosophila, and its name comes from the Latin verb 'augmentare,' meaning 'to increase.' The augmin complex is a microtubule-binding complex involved in microtubule generation within the mitotic spindle and is vital to mitotic spindle assembly (Goshima et al., 2008 [PubMed 18443220]; Uehara et al., 2009 [PubMed 19369198]).[supplied by OMIM, Jun 2010].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité