Anti-CNNM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Fournisseur: Bioss
BS-6912R-A555
BOSSBS-6912R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6912R-A555
Anti-CNNM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Divalent metal cation transporter. Mediates transport of divalent metal cations in an order of Mg(2+) >Co(2+) >Mn(2+) >Sr(2+) >Ba(2+) >Cu(2+) >Fe(2+) (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: CNNM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité