Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PPAPDC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6918R-A750
BOSSBS-6918R-A750EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-6918R-A750
Anti-PPAPDC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Plays a role as negative regulator of myoblast differentiation, in part through effects on MTOR signaling. Has no detectable enzymatic activity.PPAPDC3, also known as nuclear envelope transmembrane protein 39 (NET39), was initially discovered in an in silico screen for secreted or membrane proteins. It is a member of the PAP2 superfamily of phosphatases and haloperoxidases. PPAPDC3 has recently been shown to act as a negative regulator of myoblast differentiation by diminishing the activity of the mammalian target of rapamycin TOR. PPAPDC3 is highly expressed in cardiac and skeletal muscle and becomes strongly upregulated during cultured myoblast differentiation tissues. Overexpression of PPAPDC3 in myoblasts repressed myogenesis while knockdown by RNA interference promoted differentiation indicating its part in the regulatory mechanism for myogenesis.

Type: Primary
Antigen: PPAPDC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-220/271
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité