Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCDC69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-6919R-CY3
BOSSBS-6919R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6919R-CY3
Anti-CCDC69 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The coiled-coil domain is a structural motif found in proteins that are involved in a diverse array of biological functions such as the regulation of gene expression, cell division, membrane fusion and drug extrusion and delivery. CCDC69 (Coiled-coil domain-containing protein 69) is a 296 amino acid protein that is encoded by a gene which maps to human chromosome 5, which contains 181 million base pairs and comprises nearly 6% of the human genome. Chromosome 5 is associated with Cockayne syndrome through the ERCC8 gene and familial adenomatous polyposis through the adenomatous polyposis coli (APC) tumor suppressor gene. Treacher Collins syndrome is also chromosome 5-associated and is caused by insertions or deletions within the TCOF1 gene. Deletion of the p arm of chromosome 5 leads to Cri du chat syndrome, while deletion of the q arm or of chromosome 5 altogether is common in therapy-related acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC69
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité