Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAM175A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-6921R-A555
BOSSBS-6921R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6921R-A555
Anti-FAM175A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Component of the BRCA1-A complex, a complex that specifically recognizes 'Lys-63'-linked ubiquitinated histones H2A and H2AX at DNA lesions sites, leading to target the BRCA1-BARD1 heterodimer to sites of DNA damage at double-strand breaks (DSBs). The BRCA1-A complex also possesses deubiquitinase activity that specifically removes 'Lys-63'-linked ubiquitin on histones H2A and H2AX. In the BRCA1-A complex, it acts as a central scaffold protein that assembles the various components of the BRCA1-A complex and mediates the recruitment of BRCA1.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CCDC98
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité