Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-DCTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6929R-A350
BOSSBS-6929R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6929R-A350
Anti-DCTN1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Required for the cytoplasmic dynein-driven retrograde movement of vesicles and organelles along microtubules. Dynein-dynactin interaction is a key component of the mechanism of axonal transport of vesicles and organelles.Tissue specificity; Brain.Involvement in disease; Defects in DCTN1 are the cause of distal hereditary motor neuronopathy type 7B (HMN7B); also known as progressive lower motor neuron disease (PLMND). HMN7B is a neuromuscular disorder. Distal hereditary motor neuronopathies constitute a heterogeneous group of neuromuscular disorders caused by selective degeneration of motor neurons in the anterior horn of the spinal cord, without sensory deficit in the posterior horn. The overall clinical picture consists of a classical distal muscular atrophy syndrome in the legs without clinical sensory loss. The disease starts with weakness and wasting of distal muscles of the anterior tibial and peroneal compartments of the legs. Later on, weakness and atrophy may expand to the proximal muscles of the lower limbs and/or to the distal upper limbs.Defects in DCTN1 are a cause of susceptibility to amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS is a neurodegenerative disorder affecting upper and lower motor neurons, and resulting in fatal paralysis. Sensory abnormalities are absent. Death usually occurs within 2 to 5 years. The etiology is likely to be multifactorial, involving both genetic and environmental factors.Defects in DCTN1 are the cause of Perry syndrome (PERRYS); also called parkinsonism with alveolar hypoventilation and mental depression. Perry syndrome is a neuropsychiatric disorder characterized by mental depression not responsive to antidepressant drugs or electroconvulsive therapy, sleep disturbances, exhaustion and marked weight loss. Parkinsonism develops later and respiratory failure occurred terminally.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DCTN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité