Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDEL ER Marker Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-6940R-A488
BOSSBS-6940R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6940R-A488
Anti-KDEL ER Marker Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Endoplasmic reticulum Marker. The sequence Lys-Asp-Glu-Leu (KDEL) or a closely related sequence, is present at the carboxy-terminus of soluble endoplasmic reticulum (ER) resident proteins and some membrane proteins. 78 and 94 kDa glucose regulated proteins (GRP 78) and GRP 94 respectively and protein disulfide isomerase (PDI) all share the C-terminal KDEL sequence. The presence of carboxy-terminal KDEL appears to be necessary for ER retention and appears to be sufficient to reduce the secretion of proteins from the ER. This retention is reported to be mediated by a KDEL receptor.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDEL ER Marker
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité