Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6943R-CY5.5
BOSSBS-6943R-CY5.5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6943R-CY5.5
Anti-KDM2A Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
F-box proteins are critical components of the SCF (Skp1-CUL-1-F-box protein) type E3 ubiquitin ligase complex and are involved in substrate recognition and protein recruitment. F-box proteins are members of a large family that regulate the cell cycle, immune response, signaling cascades and developmental programs by targeting proteins, such as cyclins, for degradation by the proteasome after ubiquitination. FBL11, also known as FBXL11 (F-box and leucine-rich repeat protein 11), CXXC8, KDM2A, JHDM1A (JmjC domain-containing histone demethylation protein 1A) or LILINA, is a 1,162 amino acid member of the F-box protein family that contains one F-box domain and localizes to the nucleus. Expressed ubiquitously with highest expression in testis, ovary and brain, FBL11 functions to demethylate the Lys-36 residue of histone H3, thereby modulating the histone code. Additionally, FBL11 is thought to promote the ubiquitination and subsequent degradation of various phosphorylated proteins. Three isoforms of FBL11 exist due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KDM2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité