Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DHX32 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6944R-A350
BOSSBS-6944R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6944R-A350
Anti-DHX32 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
DEAD-box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp, are putative RNA helicases implicated in several cellular processes involving modifications of RNA secondary structure and ribosome/spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family may be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. DDX32 is a 743 amino acid nuclear protein that localizes to the mitochondria and is a member of the DEAD box helicase family. Expressed in various tissues, DDX32 is up-regulated by ionomycin in T lymphocytes and down-regulated in acute lymphoblastic leukemia. Considered a novel RNA helicase, DDX32 may play an important role in the development of colorectal cancer and may be involved in regulating T-cell response to certain apoptotic stimuli.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: DHX32
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité