Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LCMV Protein Z Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6946R-A680
BOSSBS-6946R-A680EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6946R-A680
Anti-LCMV Protein Z Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Plays a crucial role in virion assembly and budding. Expressed late in the virus life cycle, it acts as an inhibitor of viral transcription and RNA synthesis by interacting with the viral polymerase L (By similarity). Presumably recruits the NP encapsidated genome to cellular membranes at budding sites via direct interaction with NP. Plays critical roles in the final steps of viral release by interacting with host TSG101, a member of the vacuolar protein-sorting pathway and using other cellular host proteins involved in vesicle formation pathway. The budding of the virus progeny occurs after association of protein Z with the viral glycoprotein complex SSP-GP1-GP2 at the cell periphery, step that requires myristoylation of protein Z. Also selectively represses protein production by associating with host eIF4E

Type: Primary
Antigen: LCMV Protein Z
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-80/90
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité