Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Factor B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6949R-A750
BOSSBS-6949R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6949R-A750
Anti-Factor B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Factor B which is part of the alternate pathway of the complement system is cleaved by factor D into 2 fragments: Ba and Bb. Bb, a serine protease, then combines with complement factor 3b to generate the C3 or C5 convertase. It has also been implicated in proliferation and differentiation of preactivated B-lymphocytes, rapid spreading of peripheral blood monocytes, stimulation of lymphocyte blastogenesis and lysis of erythrocytes. Ba inhibits the proliferation of preactivated B-lymphocytes.

Type: Primary
Antigen: Factor B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-400/764
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité