Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6959R
BOSSBS-6959REA 737 EUR InStock
BOSSBS-6959R
Anti-ESR2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Estrogen receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors. Estrogen receptors, including ER alpha and ER beta, contain DNA binding and ligand binding domains and are critically involved in regulating the normal function of reproductive tissues. ER alpha and ER beta A have been shown to be differentially activated by various ligands. Receptor-ligand interactions trigger a cascade of events, including dissociation from heat shock proteins, receptor dimerization, phosphorylation and the association of the hormone activated receptor with specific regulatory elements in target genes. Evidence suggests that ER alpha and ER beta may be regulated by distinct mechanisms even though they share many functional characteristics.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ESR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité