Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RAG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-6960R-CY5
BOSSBS-6960R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6960R-CY5
Anti-RAG2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Catalytic component of the RAG complex, a multiprotein complex that mediates the DNA cleavage phase during V(D)J recombination. V(D)J recombination assembles a diverse repertoire of immunoglobulin and T-cell receptor genes in developing B and T lymphocytes through rearrangement of different V (variable), in some cases D (diversity), and J (joining) gene segments. In the RAG complex, RAG1 mediates the DNA-binding to the conserved recombination signal sequences (RSS) and catalyzes the DNA cleavage activities by introducing a double-strand break between the RSS and the adjacent coding segment. RAG2 is not a catalytic component but is required for all known catalytic activities. DNA cleavage occurs in 2 steps: a first nick is introduced in the top strand immediately upstream of the heptamer, generating a 3'-hydroxyl group that can attack the phosphodiester bond on the opposite strand in a direct transesterification reaction, thereby creating 4 DNA ends: 2 hairpin coding ends and 2 blunt, 5'-phosphorylated ends. The chromatin structure plays an essential role in the V(D)J recombination reactions and the presence of histone H3 trimethylated at 'Lys-4' (H3K4me3) stimulates both the nicking and haipinning steps. The RAG complex also plays a role in pre-B cell allelic exclusion, a process leading to expression of a single immunoglobulin heavy chain allele to enforce clonality and monospecific recognition by the B-cell antigen receptor (BCR) expressed on individual B lymphocytes. The introduction of DNA breaks by the RAG complex on one immunoglobulin allele induces ATM-dependent repositioning of the other allele to pericentromeric heterochromatin, preventing accessibility to the RAG complex and recombination of the second allele. In addition to its endonuclease activity, RAG1 also acts as a E3 ubiquitin-protein ligase that mediates monoubiquitination of histone H3. Histone H3 monoubiquitination is required for the joining step of V(D)J recombination.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RAG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité