Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6963R
BOSSBS-6963REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6963R
Anti-LPAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lymphocyte phosphatase-associate Phosphoprotein (LPAP) is a transmembrane phosphoprotein of 32 kD, which is only stable when expressed in the presence of the CD45 glycoprotein. It is expressed on both resting and activated T and B lymphocyte, NK cells and thymocytes. Terminally differentiated plasma cells, granulocytes and monocytes do not express LPAP.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LPAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité