Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SEMA4D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6965R
BOSSBS-6965REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6965R
Anti-SEMA4D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cell surface receptor for PLXN1B and PLXNB2 that plays an important role in cell-cell signaling. Promotes reorganization of the actin cytoskeleton and plays a role in axonal growth cone guidance in the developing central nervous system. Regulates dendrite and axon branching and morphogenesis. Promotes the migration of cerebellar granule cells and of endothelial cells. Plays a role in the immune system; induces B-cells to aggregate and improves their viability (in vitro). Promotes signaling via SRC and PTK2B/PYK2, which then mediates activation of phosphatidylinositol 3-kinase and of the AKT1 signaling cascade. Interaction with PLXNB1 mediates activation of RHOA.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SEMA4D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité