Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-6978R
BOSSBS-6978REA 719 EUR InStock
BOSSBS-6978R
Anti-ZNF521 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Transcription factor that can both act as an activator or a repressor depending on the context. Involved in BMP signaling and in the regulation of the immature compartment of the hematopoietic system. Associates with SMADs in response to BMP2 leading to activate transcription of BMP target genes. Acts as a transcriptional repressor via its interaction with EBF1, a transcription factor involved specification of B-cell lineage; this interaction preventing EBF1 to bind DNA and activate target genes.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: ZNF521
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité