Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-6980R-A750
BOSSBS-6980R-A750EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6980R-A750
Anti-AKAP5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The type II cAMP-protein kinase (PKA) is a multifunctional kinase with a broad range of substrates (1). Specificity of PKA signaling is thought to be mediated by the compartmentalisation of the kinase to specific sites within the cell. To maintain this specific localisation, the R subunit (RII) of PKA interacts with specific RII-anchoring proteins. This family of proteins has been designated A-kinase anchoring proteins (AKAP) (1-3). Members of this family, including MAP2 (microtubule-associated protein 2), neuronally expressed AKAP 79 and AKAP 150, and the DNA binding AKAP 95, display differential tissue specificity and localisation (4-6). Evidence suggests that AKAP 79 and AKAP 150 are both capable of anchoring PKA to postsynaptic densities (PSD), which are a network of proteins located on the internal surfaces of excitatory synapses.

Type: Primary
Antigen: AKAP5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 611-714/714
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité