Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLCN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-6981R-A680
BOSSBS-6981R-A680EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6981R-A680
Anti-CLCN3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Mediates the exchange of chloride ions against protons. Functions as antiporter and contributes to the acidification of the endosome and synaptic vesicle lumen, and may thereby affect vesicle trafficking and exocytosis. May play an important role in neuronal cell function through regulation of membrane excitability by protein kinase C. It could help neuronal cells to establish short-term memory.

Type: Primary
Antigen: CLCN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 81-180/818
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité