Anti-ELANE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Fournisseur: Bioss
BS-6982R-A350
BOSSBS-6982R-A350EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6982R-A350
Anti-ELANE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Modifies the functions of natural killer cells, monocytes and granulocytes. Inhibits C5a-dependent neutrophil enzyme release and chemotaxis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: ELANE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité