Anti-Neutrophil Elastase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Fournisseur: Bioss
BS-6982R-A680
BOSSBS-6982R-A680EA 915 EUR InStock
BOSSBS-6982R-A680
Anti-Neutrophil Elastase Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Modifies the functions of natural killer cells, monocytes and granulocytes. Inhibits C5a-dependent neutrophil enzyme release and chemotaxis.
Type: Primary
Antigen: Neutrophil Elastase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 101-200/267
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité