Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RUBISCO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-6988R-FITC
BOSSBS-6988R-FITCEA 890 EUR InStock
BOSSBS-6988R-FITC
Anti-RUBISCO Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
RuBisCO catalyzes two reactions: the carboxylation of D-ribulose 1,5-bisphosphate, the primary event in carbon dioxide fixation, as well as the oxidative fragmentation of the pentose substrate in the photorespiration process. Both reactions occur simultaneously and in competition at the same active site.Sequence similarities: Belongs to the RuBisCO large chain family. Type I subfamily.Post-translational modifications: The disulfide bond which can form between Cys-247 in the large chain dimeric partners within the hexadecamer appears to be associated with oxidative stress and protein turnover (By similarity). The disulfide bonds reported in 1RBO may be the result of oxidation during crystallization.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RUBISCO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité