Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMTOR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-6991R-A350
BOSSBS-6991R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-6991R-A350
Anti-LAMTOR4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
In mammalian cells, transcription is regulated in part by high molecular weight coactivating complexes that mediate signaling between transcriptional activators and initiation factors. These complexes include the thyroid hormone receptor-associated protein (TRAP) complex, which interacts with thyroid receptors (TR), vitamin D receptors and other steroid receptors to facilitate hormone induced transcriptional activation. The TRAP complex consists of numerous proteins ranging in size including TRAP95, TRAP100, TRAP150, TRAP220 and TRAP230, that are characterized by the presence of a nuclear receptor recognition motif which mediates the ligand-dependent binding of TRAP proteins to the nuclear receptors. TRAP220 and TRAP100 are widely expressed and most abundantly detected in skeletal muscle, heart and placenta. TRAP95, TRAP150 and TRAP230 facilitate TR induced transcription by associating with an additional transcriptional coactivating complex SMCC (SRB and MED protein cofactor complex), which consists of various subunits that share homology with several components of the yeast transcriptional mediator complexes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: LAMTOR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité